Learn More
Tocris Bioscience™ CHPG
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001179
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30001179 50 mg 50 Milligramm
30001178 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001179 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 1049/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
mGlu5 selective agonist
A selective mGlu5 metabotropic glutamate receptor agonist, completely inactive at mGlu1a receptors expressed in CHO cells. Active in vivo.
Sodium Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 170846-74-9
Summenformel C8H8ClNO3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CHPG
Menge 50 mg
Formelmasse 201.61
Reinheit >99%
Molekulargewicht 201.606