Learn More
Tocris Bioscience™ CHR 2797
Aminopeptidase inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 359510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13413264
  • 433.65 € / 10 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Aminopeptidase inhibitor (IC50 values are 100, 150, 220, > 1000, > 5000, > 10000 and > 30000 nM for LAP, PuSA, aminopeptidase N, aminopeptidase B, PILSAP, LTA4 hydrolase and MetAP2 respectively). Potently inhibits tumor cell proliferation in a variety of tumor cell lines in vitro and in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
CHR 2797
>98
10mg
CHR 2797
406.48