missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHRND Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18292970 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18292970 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18292970 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP131248

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CHRND Polyclonal specifically detects CHRND in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CHRND
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000
Zusammensetzung 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Alias acetylcholine receptor subunit delta, ACHRDSCCMS, cholinergic receptor, nicotinic, delta, cholinergic receptor, nicotinic, delta polypeptide, CMS2A, FCCMS
Gensymbole CHRND
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human CHRND. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 59 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR, Hypoxia
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1144
Testspezifität Tested in human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Mouse (80%). Not yet tested in any other species.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.