Learn More
Ansell™ Microflex™ 93-260 Chemikalienbeständiger Einweghandschuh
Beschreibung
- Der dreischichtige Aufbau sorgt für herausragenden Schutz gegen aggressive Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Basen
- Die dünne Mil-Konstruktion bietet eine verbesserte Fühlbarkeit und Fingerfertigkeit
- Das besonders weiche Material und das ergonomische Design sorgen für hervorragende Passform, Gefühl und Flexibilität bei längerer Tragezeit
- Besserer Qualitätsindikatorwert für die Dichtigkeit (AQL: 0,65) und längere Manschetten für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen
- Die silikonfreie Zusammensetzung und Verarbeitung gewährleisten einen besseren Produktschutz
GRÖSSENTABELLE
- L – 5,5 bis 6
- S – 6,5 bis 7,
- M – 7,5 bis 8
- L – 6,5 bis 9,
- L – 9,5 bis 10,
- 2Xl – 10,5 bis 11,
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, TYP II, PPE 89/686, EN 420, 388 UND 374 KATEGORIE III |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Grün, Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril, Neopren |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Einweghandschuhe |
| Größe | 2XL |
| Mehr anzeigen |