Learn More
Azpack™ Reagenzglasbürste mit Stab
Zur Reinigung kleiner Röhrchen, Absperrhähne und Pipetten. Die Azpack™ Röhrchenbürste ist in verschiedenen Ausführungen lieferbar, um den verschiedensten Reinigungsanforderungen gerecht zu werden.
Marke:  Azpack™ 10725905
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04860kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10725905
  • 7.45 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum Vergrößern des Durchmessers einfach verdoppeln und verdrehen
  • Länge: 10 m
Spezifikation
Spezifikation
Rohrreiniger
Flex-Stiel-Spule
3 mm
10 m
Standardgarnstiel
Weiß
393,7 in.