Learn More
Macherey-Nagel™ Säulen C18 ec Volumen: 1ml,Füllm.:100mg, Mat.:PP, mit PE-Filterelementen (VE=100St)
Marke: Macherey-Nagel™ 730011
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Silika | |
SPE Hydra | |
45 μm | |
SPE-Säule | |
Unpolar, hydrophob | |
60 μm |
1 ml | |
HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
Chromabond C 18 ec | |
Ja | |
Sphärisch | |
500 m2/g |