Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 ec Säule aus Glas
225.00 € - 280.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Kohlenstoffbeladung | 14% |
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
Partikelgröße | 45 μm |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10480702
|
Macherey-Nagel™
730012G |
3 mL | 200mg |
280.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10104901
|
Macherey-Nagel™
730015G |
6 mL | 1000mg |
247.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10194891
|
Macherey-Nagel™
730014G |
6 mL | 500mg |
225.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10184891
|
Macherey-Nagel™
730013G |
3 mL | 500 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
SPE-Säule | |
Hydrophob | |
500 m2/g |
14% | |
Festphasenextraktion | |
Chromabond C18 ec | |
Ja | |
60 μm |