Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Hydra SPE-Säule aus Glas
243.00 € - 355.98 €
Spezifikation
Basismaterial | Silica |
---|---|
Kohlenstoffbeladung | 15% |
Säulentyp | SPE Hydra |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Solid Phase Extraction of Polar Analytes |
Partikelgröße | 45 μm |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10276231
|
Macherey-Nagel™
730298G |
3 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10796892
|
Macherey-Nagel™
730296G |
3 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10470512
|
Macherey-Nagel™
730297G |
3 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10595391
|
Macherey-Nagel™
730300G |
6 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Silica | |
SPE Hydra | |
45 μm | |
SPE Hydra Column | |
60 μm |
15% | |
Solid Phase Extraction of Polar Analytes | |
Chromabond C18 | |
No | |
500 m2/g |