Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C2 SPE-Säule aus Polypropylen
109.00 € - 166.00 €
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 4%
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Partikelgröße 45 μm
Sorbens Chromabond C2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Säulenkapazität (metrisch) Säulenbettgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenkapazität (metrisch) Säulenbettgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
10157261
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
730221
3 mL 500mg
166.00 €
50 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10388401
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
730410
6 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10421092
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
730409
6 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
Silika
SPE (Festphasenextraktion)
Chromabond C2
Nein
500 m2/g
4%
45 μm
SPE-Säule
60 μm