Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Trockenaufsatzdeckel für 24 Positionen l für 24 Positionen
Zur Verwendung mit Vakuumkammern
Marke:  Macherey-Nagel™ 730188
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10479171
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
CHROMABOND™ Vakuumverteiler für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12 Proben. Der Verteiler besteht aus einem rechteckigen Glasschrank mit einem Vakuummeter und einem Deckel aus Polypropylen, der die Säulen oder Kassetten aufnehmen kann. Die austauschbaren Ventile am Deckel ermöglichen bei Bedarf eine individuelle Vakuumsteuerung für jede Festphasenextraktionssäule. Der Schrank verfügt über ein variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann. Das Vakuum in der Kammer kann mit dem Steuerventil eingestellt und auf dem Messgerät abgelesen werden.
Spezifikation
Spezifikation
24 Säulen, Verdampfung von Eluaten
Driving Attachment
1 Each