Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Filterelemente für Glassäulen 6 ml, (VE=250Stck.)
Ideal für Hochtemperatur-SPE-Anwendungen; Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Glasfaser-Fritten sind für die individuelle Verpackung von leeren Glas-SPE-Säulen mit CHROMABOND™-Adsorbentien (Glassäulen, Adsorbentien separat erhältlich) ausgelegt.
Marke:  Macherey-Nagel™ 730192
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10347931
  • 228.00 € / 250 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Fritten dienen als Filter in der Festphasenextraktionschromatographie. Sie tragen dazu bei, die Säulenverpackung zu fixieren und erleichtern das Packen der Saugmittel in der Säule. Glasfasersäulen/-friten bieten viele Vorteile:
  • Beständig gegen Säuren, Basen und die meisten organischen Lösungsmittel
  • Geringe Absorption für die meisten biologischen Makromoleküle
  • Ideal für Hochtemperatur-Applikationen
Spezifikation
Spezifikation
Festphasenextraktion
Fritte
Glasfaser
Glassäule
6 mL
250/Packung