missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X MPS SPE-Säule aus Polypropylen
Marke: Macherey-Nagel™ 730931MPS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
3 mL | |
200mg | |
15 μm | |
SPE MPS Säule |
SPE MPS | |
Festphasenextraktion | |
CHROMABOND HR-X | |
Sphärisch |