Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X MPS SPE-Säule aus Polypropylen
137.00 € - 275.00 €
Spezifikation
Säulentyp | SPE MPS |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
Partikelgröße | 15 μm |
Sorbens | CHROMABOND HR-X |
Typ | SPE MPS Säule |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12817901
|
Macherey-Nagel™
730935MPS |
1 ml | 100mg |
137.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12897761
|
Macherey-Nagel™
730939MPS |
6 mL | 500mg |
275.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12894501
|
Macherey-Nagel™
730931MPS |
3 mL | 200mg |
157.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
SPE MPS | |
15 μm | |
SPE MPS Säule |
Festphasenextraktion | |
CHROMABOND HR-X | |
Sphärisch |