Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 SPE-Säule aus Glas
242.00 € - 304.00 €
Spezifikation
Basismaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 3,5%
Säulenkapazität (metrisch) 6 mL
Säulentyp SPE (Festphasenextraktion)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Festphasenextraktion
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Säulenkapazität (metrisch) Säulenbettgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Säulenkapazität (metrisch) Säulenbettgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
10398641
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
730180G
6 mL 500mg
242.00 €
30 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10073141
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
730626G
6 mL 1 g
304.00 €
30 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Silika
6 mL
Festphasenextraktion
Chromabond NH2
60 μm
3,5%
SPE (Festphasenextraktion)
45 μm
SPE-Säule
500 m2/g