Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 SPE-Säule aus Polypropylen
Lösen Sie Spurenelemente und Lipide. Chromabond™ NH2 SPE-Säulen aus Polypropylen verfügen über eine Aminopropyl-modifizierte Silikaphase für SPE (Festphasenextraktion).
139.00 € - 243.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Kohlenstoffbeladung | 3.5% |
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für SPE |
Partikelgröße | 45 μm |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10585371
|
Macherey-Nagel™
730413 |
3 ml | 200 mg |
187.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10746332
|
Macherey-Nagel™
730626 |
6 ml | 1 g |
203.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10216571
|
Macherey-Nagel™
730180 |
6 ml | 500 mg |
139.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10459361
|
Macherey-Nagel™
730031 |
1 ml | 100 mg |
243.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10796512
|
Macherey-Nagel™
730033 |
3 ml | 500 mg |
209.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Eigenschaften- Basismaterial Silika
- Porengröße 60 Å
- Partikelgröße 45 μm
- Spezifische Oberfläche 500 m2/g.
- pH-Stabilität 2 bis 8;
- Aminopropylphase
- Kohlenstoffgehalt 3.5 %,
- Polar, Austausch schwacher Anionen
Verwendung
- Spurenelemente, Lipide
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
SPE-Säule |
3.5% | |
Für SPE | |
Chromabond NH2 | |
500 m2/g |