Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PA SPE-Säule aus Polypropylen
200.94 € - 209.00 €
Spezifikation
Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Festphasenextraktion |
Partikelgröße | 40 bis 80 μm |
Sorbens | CHROMABOND SA |
Typ | SPE-Säule |
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenkapazität (metrisch) | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10216521
|
Macherey-Nagel™
730126 |
3 mL | 500mg |
209.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10661112
|
Macherey-Nagel™
730127 |
6 mL | 1 g |
203.00 €
30 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10595561
|
Macherey-Nagel™
730384 |
3 mL | 200 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Specifications
SPE (Festphasenextraktion) | |
40 bis 80 μm | |
SPE-Säule |
Festphasenextraktion | |
CHROMABOND SA |