missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH SPE-Säule aus Glas
Marke: Macherey-Nagel™ 730075G
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
6 mL | |
1 g | |
SPE-Säule | |
500 m2/g |
SPE (Festphasenextraktion) | |
45 μm | |
60 μm |