Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Sioh Säule aus Polypropylen, Großpackung
Marke: Macherey-Nagel™ 730073.250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Silika | |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Festphasenextraktion | |
CHROMABOND SiOh | |
60 μm |
3 mL | |
500mg | |
45 μm | |
SPE-Säule | |
500 m2/g |