Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ Multi 96 Filterplatten
36.10 €
Spezifikation
Anzahl Wells 96
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Porengröße Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
12401778
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
738656.M
0,2 μm Mit RC-Filterelementen
36.10 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10347981
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
738657.M
0,45 μm Mit RC-Filterelementen
36.10 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12441778
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
738770.M
0,2 μm Mit Zellulose-Mischester-Filterelementen
36.10 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12481768
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
738655.2M
1 μm Mit Glasfaser-Filterelementen
36.10 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12451778
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
738771.M
0,45 μm Mit Zellulose-Mischester-Filterelementen
36.10 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
96