Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ RC Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose
Einfache und schnelle Reinigung wässriger und organisch-wässriger Lösungen (d. H. polar/mittelpolar). Macherey-Nagel™ Chromafil™ RC Spritzenfilter aus regenerierter Cellulose sind hydrophile Membranen mit sehr geringer Adsorption und einer Bindungskapazität für Proteine von 84 μg pro 25 mm-Filter.
Marke: Macherey-Nagel™ 729030.400
654.59 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Chromafil™ Spritzenfilter entfernen unerwünschte Partikel aus Flüssig- oder Gasproben, um die Kontamination und Verstopfung empfindlicher Geräte zu verhindern, was zu Ausfallzeiten führen könnte. Durch das Filtern von Proben wird die Lebensdauer chromatographischer Säulen und Geräte erhöht, werden konsistente und reproduzierbare Ergebnisse erzielt und Zeit und Geld gespart.
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung des Membrantyps
- Geringer Gehalt an extrahierbaren Verbindungen
- Einfache Filtration durch schnelle Durchflussgeometrie
- Maximale Filtratrückgewinnung durch niedriges Aufholvolumen
- Sicheren Anschluss auf der Hochdruckseite durch Luer-Lock-Einlass
- HPLC-zertifiziert, mit stabilisierender Crash-Platte, um Membranbruch zu verhindern
- Kompatibel mit allen gängigen automatisierten Filtrationssystemen
- Ideal für die GC-, HPLC- und UHPLC-Probenfiltration
Spezifikation
Autoklavierbar bei 121°C (30 min) | |
Gelbe Oberseite, blaue Unterseite | |
Ja | |
0,20 μm | |
4,91 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock | |
Luer-Anschluss | |
>12 bar | |
Spritzenfilter | |
25 mm |
HPLC-zertifiziert | |
80 μl | |
Regenerierte Cellulose | |
Nicht steril | |
Wässrige und organisch-wässrige Flüssigkeiten, d. h. polare und mittelpolare Probenlösungen | |
Hydrophil | |
Gehäuse 400Pack | |
BIGbox | |
Gehäuse 400Pack | |
5 bis 100 ml |