Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ Dry (Na2SO4) Kartusche
Marke:  Macherey-Nagel™ 731852
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10441282
  • 125.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Trocken (Na2 SO4)
Entfernung von Spuren von Wasser aus organischen Lösungen
50/Packung
780mg
Chromafix Dry (Na2 SO4) Kartusche