Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA Kartusche
Marke:  Macherey-Nagel™ 731769
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12804441
  • 247.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer
Saure aktive Inhaltsstoffe aus stark matrixkontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Phenolsäure, acidische Herbizide
Starker Quat. Ammoniummodifizierter polymerischer Anionenaustauscher
55 bis 65 Å
850 m2/g
240mg
45 oder 85 μm
Chromafix HR-XA Kartusche
50/Packung