Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XA Kartusche
Marke: Macherey-Nagel™ 731770
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer | |
Saure aktive Inhaltsstoffe aus stark matrixkontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Phenolsäure, acidische Herbizide | |
Starker Quat. Ammoniummodifizierter polymerischer Anionenaustauscher | |
55 bis 65 Å | |
850 m2/g |
500mg | |
45 oder 85 μm | |
Chromafix HR-XA Kartusche | |
50/Packung |