Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ HR-XC Kartusche
222.00 € - 316.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Sphärisches PS/DVB Copolymer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aktive Grundbestandteile aus stark Matrix-kontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Fungizide aus Lebensmitteln |
Partikelgröße | 45 oder 85 μm |
Sorbens | Benzenesulfonsäure modifizierter Polymerkationenaustauscher |
Typ | Chromafix HR-XC Kartusche |
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettgewicht | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12894301
|
Macherey-Nagel™
731757 |
500mg |
316.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12830961
|
Macherey-Nagel™
731755 |
155mg |
222.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12801041
|
Macherey-Nagel™
731756 |
240mg |
247.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Sphärisches PS/DVB Copolymer | |
45 oder 85 μm | |
Chromafix HR-XC Kartusche | |
50/Packung |
Aktive Grundbestandteile aus stark Matrix-kontaminierten Proben wie z. B. Urin, Plasma, Serum, Fungizide aus Lebensmitteln | |
Benzenesulfonsäure modifizierter Polymerkationenaustauscher | |
65 bis 75 Å | |
800 m2/g |