Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SA Kartusche
Marke: Macherey-Nagel™ 731832
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Silika | |
Aminosäuren, Aminen, Chlorophyll, PCBs | |
SA | |
60 Å | |
500 m2/g |
Adsorptionsgewicht: 450 mg | |
45 μm | |
Chromafix SA Kartusche | |
50/Packung |