Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SA Kartusche
Marke:  Macherey-Nagel™ 731833
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10145091
  • 266.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Silika
Aminosäuren, Aminen, Chlorophyll, PCBs
SA
60 Å
500 m2/g
Adsorptionsgewicht: 920 mg
45 μm
Chromafix SA Kartusche
50/Packung