Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SA Kartusche
154.00 € - 241.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Silica |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Amino Acids, Amines, Chlorophyll, PCBs |
Partikelgröße | 45 µm |
Porengröße | 60 Å |
Typ | Chromafix SA Cartridge |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10135091
|
Macherey-Nagel™
731832 |
Adsorbent Weight: 450mg |
181.00 €
50 Stück |
22-02-2021 |
|||||
10175041
|
Macherey-Nagel™
731831 |
Adsorbent Weight: 220mg |
154.00 €
50 Stück |
01-03-2021 |
|||||
10145091
|
Macherey-Nagel™
731833 |
Adsorbent Weight: 920mg |
241.00 €
50 Stück |
01-03-2021 |
|||||
Spezifikation
Silica | |
45 µm | |
Chromafix SA Cartridge | |
500 m2/g |
Amino Acids, Amines, Chlorophyll, PCBs | |
60 Å | |
50 Pack |