Learn More
Chromalite™ M Methacrylic Hydrophilic Macroporous Resins, 100 to 300 μm, Purolite™
Beschreibung
Hydrophile, makroporöse Harze auf Basis eines Methacryl-Backbones.
- Ionenaustausch-Chromatographie
- Typische Porosität von 1000 Å geeignet für Proteinaufreinigung (Bis zu 250 kDa)
- Geeignet für Anwendungen in großen Mengen
- Ausgezeichnete Druckflusseigenschaften, ausgelegt für hohe Leistung, Stabilität und Zuverlässigkeit
- Aufreinigung von Peptiden, die durch Fermentation gewonnen werden
- Hohe mechanische Stabilität
- Uniforme Partikelgröße
- Stabil bis CIP (bis zu 1 M NaOH)
- Vernachlässigbare Schwellung
- Entspricht ResAP(2004) 3
- Halal, Koscher und TSE/BSE/GVO-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Diethylamino Methacrylate Macroporous Weak Anion Exchanger |
| Physikalische Form | Nass |
| Partikelgröße | 100 to 300 μm |
| Porengröße | 1000 Å |
| Menge | 100 mL |
| Produktlinie | Chromalite™ MDEA/C |
| Funktionalität/ Interaktionstyp | Diethylamino-Methacrylat |