Learn More
Chroman-8-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10266004
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10266004 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10505194 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10266004 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC76101CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 31457-16-6
Summenformel C10H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.187
MDL-Nummer MFCD12198122
InChI-Schlüssel LOFOWPRKKPHPDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chroman-8-carboxylic acid, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carboxylic acid, chromane-8-carboxylic acid
PubChem CID 12701138
IUPAC-Name 3,4-Chlor-2H-Chromen-8-Carbonsäure
SMILES C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chroman-8-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 178.19
Reinheit (%) 97%