Learn More
ROBU VitraPOR™ Chromatographiesäule
Artikelnummer. 16883086
Change view
Click to view available options
Säulenkapazität:
20 mL
85 mL
Porengröße:
1
2
3
4
Packungsgröße:
5 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Säulenkapazität Porengröße unitSize
16883086 20 mL 4 5 Stück
16823096 85 mL 4 5 Stück
16813096 85 mL 3 5 Stück
16803096 85 mL 2 5 Stück
16853086 20 mL 1 5 Stück
16873086 20 mL 3 5 Stück
16893086 85 mL 1 5 Stück
16863086 20 mL 2 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16883086 Lieferant ROBU VitraPOR™ Lieferanten-Nr. 31104
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Chromatographiesäule mit abgesicherter Filterscheibe.
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und Temperaturen bis 500 °C
Spezifikation
Menge 5/Packung
Porengröße 4
Säulenkapazität 20 mL
Material Borosilikatglas 3.3
Enthält Abgesicherte Filterscheibe