Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Scheiben, Gütegrad FN 30
Alle ansehen Sartorius ProdukteBeschreibung
- Hochreines Papier.
- Ideal für Blotting und Chromatographie.
- Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
- Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 1000/Packung, 320 g/m2 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Filmdicke | 0.9 mm |
| Format | Scheibe |
| Güte | FN 30 |
| Material | Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche) |