Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromatographiepapiere, Scheiben, Gütegrad FN 4
Hochreines Papier für Blotting, Chromatographie und eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Biowissenschaften und Diagnostik.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-504-125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902960
  • 24.20 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochreines Papier.
  • Ideal für Blotting und Chromatographie.
  • Ideal für eine Vielzahl von Absorptionsanwendungen, wie sie in den Biowissenschaften und der Diagnostik üblich sind.
  • Nicht steril, Großpackung.
Spezifikation
Spezifikation
Baumwolllinter (>98 % Alpha-Zellulose; <0.04 % Asche)
Scheibe
125 mm
FN 4
0.24 mm
100/Packung, 125 g/m2