missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Chromazurol B

Artikelnummer. 16594264 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16594264 5 g 5 Gramm
16504274 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16594264 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 464530050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1796-92-5 | C23H14Cl2Na2O6 | 503.24 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1796-92-5
Summenformel C23H14Cl2Na2O6
Molekulargewicht (g/mol) 503.24
InChI-Schlüssel JROAZQFKSSYEBL-YWABOPJLSA-L
IUPAC-Name Dinatrium 5-{[(1E)-3-Carboxylato-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-Dien-1-Yliden](2,6-Dichlorphenyl)methyl}-2-Hydroxy-3-Methylbenzoat
SMILES [Na+].[Na+].CC1=CC(=CC(C([O-])=O)=C1O)C(=C1\C=C(C)C(=O)C(=C1)C([O-])=O)\C1=C(Cl)C=CC=C1Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Chromazurol B
Menge 5 g
Formelmasse 503.25

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.