Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromazurol S
Catalog Number 10299223
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1667-99-8
C23H13Cl2Na3O9S
605.277
MFCD00001615
FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
C.I. 43825, Mordant Blue 29
54736314
Trinatrium;5-[(3-Carboxy-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2,6-Dichlor-3-Sulfonatophenyl)Methyl]-3-Methyl-2-Oxidobenzoat
CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
1667-99-8
C23H13Cl2Na3O9S
605.277
MFCD00001615
FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
C.I. 43825, Mordant Blue 29
54736314
Trinatrium;5-[(3-Carboxy-5-Methyl-4-Oxocyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)-(2,6-Dichlor-3-Sulfonatophenyl)Methyl]-3-Methyl-2-Oxidobenzoat
CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chrome Azurol S
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 424 to 436nm (c=0.03g/L in H2O)
Formelmasse 605.29
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Schwarz bis braun
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chrome Azurol S
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.