Learn More
Chromkarbid, 99.5 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Marke: Alfa Aesar 042313.18
Weitere Details : CAS : 12105-81-6 Netto-Gewicht : 0.05000kg Transport : UN number : 3178 Chem class : 4.1 Pack group : III
Menge | 50g |
---|
Chemische Identifikatoren
12105-81-6 | |
Cr23C6 | |
MFCD00678358 | |
bis methane trichromium |
Spezifikation
Chromium carbide | |
99.5% (Metal basis) | |
MFCD00678358 | |
bis methane trichromium | |
1267.97 | |
Odorless | |
50g |
12105-81-6 | |
Cr23C6 | |
Gray powder | |
Reacts with water. | |
Pulver | |
Grau |