Learn More
Chromdioxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chromium dioxide |
| CAS | 12018-01-8 |
| Summenformel | CrO2 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Chromium oxide (CrO2), Amdry 6415, Chromium dioxide, Chromium dioxide (CrO2), Chromium oxide, Chromium(IV) oxide, Magtrieve |
| InChI-Formel | InChI=1S/Cr.2O |
| SMILES | O=[Cr]=O |
| IUPAC-Name | Dioxochrom |
| Molekulargewicht (g/mol) | 83.99 |
| Formelmasse | 83.9303 |