Learn More
Chrom(III)-chlorid-Hexahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Chromium(III) Chloride Hexahydrate |
| CAS | 10060-12-5 |
| Summenformel | Cl3CrH12O6 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Chromium chloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate, Chromium chloride hexahydrate, Chromium trichloride hexahydrate, Chromium(III) chloride hexahydrate, Hexaaquachromium chloride, Hexaaquachromium(III) chloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/3ClH.Cr.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3] |
| IUPAC-Name | Chrom(3+);Trichlorid;Hexahydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 266.45 |
| Formelmasse | 264.9105 |