Learn More
HWS Labortechnik™ Drahtklemmen, Chrom-Nickel-Stahl
Artikelnummer. 10109360
Change view
Click to view available options
Größe:
3 Nominal
4 Nominal
Für NS 10/19
Für NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
10109360 3 Nominal 1 Stück
10549421 4 Nominal -
10097590 Für NS 45/40 1 Stück
10624851 Für NS 10/19 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10109360 Lieferant HWS Labortechnik™ Lieferanten-Nr. 1258500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Für Kegelschliffverbindungen.
  • Für: 14/23 NS
Spezifikation
Menge Jede
Typ Drahtklemme
Material Chrom/Nickel (Feder), Stahl (Draht)
Zur Verwendung mit (Geräte) NS 14/23
Größe 3 Nominal