Learn More
Chrom-Kaliumsulfat-Dodecahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10012890
20.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7788-99-0
CrKO8S2·12H2O
499.39
MFCD00149917
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
24596
Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7788-99-0
CrKO8S2·12H2O
499.39
MFCD00149917
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
24596
Kalium;chrom(3+);disulfat;dodecahydrat
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chromium potassium sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 89.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Violett
Physikalische Form Kristalle
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Iodometry)
Strukturformel CrK(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 2233
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 24 g/100 mL (15°C).
Formelmasse 499.39
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.83
Dichte 1.8300g/mL