Learn More
Chrompulver, -100 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4781854
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
7440-47-3
Cr
52.00
MFCD00010944
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
23976
CHEBI:28073
chromium
[Cr]
7440-47-3
Cr
52.00
MFCD00010944
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
23976
CHEBI:28073
chromium
[Cr]
Scheinbare Dichte 2.0 bis 3.0 g/cm3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Chromium
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 10 g
Netzgröße -100 Mesh
Geruch Odorless
Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chromium powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.