Learn More
Chrompulver, -325 Mesh, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromium |
Farbe | Grau |
Aussehen | Gray powder |
Prozentgehaltsbereich | 99% (Metals basis) |
Menge | 100 g |
Netzgröße | -325 Mesh |
Geruch | Odorless |
Form | Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Chromium powder
- Achtung
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.