Learn More
Chromsilizid, > 99 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Marke: Alfa Aesar 012151.30
Weitere Details : CAS : 12018-09-6 Netto-Gewicht : 0.25000kg
Menge | 250g |
---|
Chemische Identifikatoren
12018-09-6 | |
108.166 | |
CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N | |
45051936 | |
[Si]#[Cr]#[Si] |
CrSi2 | |
MFCD00168070 | |
chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 | |
bis($l^{3}-silanylidyn)chrom |
Spezifikation
Chromium silicide | |
>95% | |
MFCD00168070 | |
chromsilicid, chromium silicide, bis $l^ 3 | |
CHXGWONBPAADHP-UHFFFAOYSA-N | |
bis($l^{3}-silanylidyn)chrom | |
45051936 | |
Pulver | |
Moisture sensitive | |
1490°C |
12018-09-6 | |
CrSi2 | |
Gray powder | |
Insoluble in water. | |
[Si]#[Cr]#[Si] | |
108.166 | |
108.17 | |
Odorless | |
Grau | |
250g |