Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ Spritzenfilter aus Celluloseacetat
Reinigen Sie wasserlösliche Oligomere und Polymere, insbesondere biologische Makromoleküle. Macherey-Nagel™ Chromafil™ CA Celluloseacetat-Spritzenfilter sind hydrophile Membranen mit sehr hoher Formstabilität in wässrigen Lösungen und sehr geringer Bindungskapazität für Proteine. Steril erhältlich.
129.00 € - 134.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar bei 121°C (30 min) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | HPLC-zertifiziert |
Totvolumen | 80 μl |
Beschreibung | Geringes Bindungsvermögen für Proteine (21 μg/25 mm-Filter) |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Porengröße | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Sterilität | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10756522
|
Macherey-Nagel™
729027 |
0,45 μm | Nicht steril | 100/Packung |
129.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10698952
|
Macherey-Nagel™
729026 |
0,2 μm | Nicht steril | 100/Packung |
132.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10398401
|
Macherey-Nagel™
729024 |
0,2 μm | Steril | 100/Packung |
134.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Chromafil™ Spritzenfilter entfernen unerwünschte Partikel aus Flüssig- oder Gasproben, um die Kontamination und Verstopfung empfindlicher Geräte zu verhindern, was zu Ausfallzeiten führen könnte. Durch das Filtern von Proben wird die Lebensdauer chromatographischer Säulen und Geräte erhöht, werden konsistente und reproduzierbare Ergebnisse erzielt und Zeit und Geld gespart.
- Sterile Verpackung (einzeln versiegelt) für die Filtration unter sterilen Bedingungen erhältlich
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung des Membrantyps
- Geringer Gehalt an extrahierbaren Verbindungen
- Einfache Filtration durch schnelle Durchflussgeometrie
- Maximale Filtratrückgewinnung durch niedriges Aufholvolumen
- Sicheren Anschluss auf der Hochdruckseite durch Luer-Lock-Einlass
- HPLC-zertifiziert, mit stabilisierender Crash-Platte, um Membranbruch zu verhindern
- Kompatibel mit allen gängigen automatisierten Filtrationssystemen
- Ideal für die GC-, HPLC- und UHPLC-Probenfiltration
Specifications
Autoklavierbar bei 121°C (30 min) | |
80 μl | |
Ja | |
4,91 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock | |
Luer-Anschluss | |
100/Packung | |
5 bis 100 ml |
HPLC-zertifiziert | |
Geringes Bindungsvermögen für Proteine (21 μg/25 mm-Filter) | |
Celluloseacetat | |
Wasserlösliche Oligomere und Polymere, besonders geeignet für biologische Makromoleküle | |
Hydrophil | |
100/Packung | |
> 12 bar | |
Spritzenfilter | |
25 mm |