Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ Spritzenvorsatzfilter aus Polyamid und Nylon
Einfache und schnelle Reinigung mittelpolarer organischer/wässriger Flüssigkeiten mit geringer Partikelbelastung (z. B. HPLC-Eluenten). Macherey-Nagel™ Chromafil™ PA-Spritzenfilter aus Polyamid (Nylon) sind mäßig hydrophile Membranen, die einfach zu verwenden sind: Füllen Sie einfach die Spritze auf und setzen Sie den Filter auf die Spitze.
Marke: Macherey-Nagel™ 729013
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Chromafil™ Spritzenfilter entfernen unerwünschte Partikel aus Flüssig- oder Gasproben, um die Kontamination und Verstopfung empfindlicher Geräte zu verhindern, was zu Ausfallzeiten führen könnte. Durch das Filtern von Proben wird die Lebensdauer chromatographischer Säulen und Geräte erhöht, werden konsistente und reproduzierbare Ergebnisse erzielt und Zeit und Geld gespart.
- Farbcodiert zur einfachen Identifizierung des Membrantyps
- Geringer Gehalt an extrahierbaren Verbindungen
- Einfache Filtration durch schnelle Durchflussgeometrie
- Maximale Filtratrückgewinnung durch niedriges Aufholvolumen
- Sicheren Anschluss auf der Hochdruckseite durch Luer-Lock-Einlass
- HPLC-zertifiziert, mit stabilisierender Crash-Platte, um Membranbruch zu verhindern
- Kompatibel mit allen gängigen automatisierten Filtrationssystemen
- Ideal für die GC-, HPLC- und UHPLC-Probenfiltration
Spezifikation
Autoklavierbar bei 121°C (30 min) | |
Farblose Oberseite, grüne Unterseite | |
Ja | |
0,45 μm | |
4,91 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock | |
Luer-Anschluss | |
> 12 bar | |
Spritzenfilter | |
25 mm |
HPLC-zertifiziert | |
80 μl | |
Polyamid (Nylon) | |
Nicht steril | |
Mittelpolare, organisch-wässrige Flüssigkeiten, geringe Partikelbeladung | |
Mäßig hydrophil | |
100/Packung | |
Standardpackung | |
100/Packung | |
5 bis 100 ml |