Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ Spritzenvorsatzfilter, PTFE
Zur Filterung von unpolaren Flüssigkeiten und Gasen. Chromofil™ PTFE-Spritzenfilter mit hydrophober Membran aus Polytetrafluorethylen sind mit einer Farbcodierung versehen.
129.00 € - 208.00 €
Spezifikation
Material | PTFE |
---|---|
Hydrophobizität | Hydrophob |
Menge | 100/Packung |
Typ | Spritzenfilter |
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) Membran | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Durchmesser (metrisch) Membran | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10775952
|
Macherey-Nagel™
729014 |
0,2 μm | 3 mm | Farbloses Oberstück, farbloser Boden |
208.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10496471
|
Macherey-Nagel™
729007 |
0,2 μm | 25 mm | Gelbe Oberseite, farblose Unterseite |
194.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10279981
|
Macherey-Nagel™
729008 |
0,2 μm | 15 mm | Gelbe Oberseite, farblose Unterseite |
129.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10418781
|
Macherey-Nagel™
729009 |
0,45 μm | 15 mm | Farbloses Oberstück, farbloser Boden |
129.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10259551
|
Macherey-Nagel™
729015 |
0,45 μm | 3 mm | Farbloses Oberstück, farbloser Boden |
208.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Spritzenvorsatzfilter mit Membran aus Polytetrafluorethylen
- Farbcodiert
- Hydrophobe Membran
- Für nicht-polare Flüssigkeiten und Gase
- Sehr widerstandsfähig gegenüber allen Arten von Lösungsmitteln sowie Säuren und Basen
- Spülung mit Alkohol gefolgt von Wasser macht die ursprünglich hydrophobe Membran stärker hydrophil.
Spezifikation
PTFE | |
Hydrophob | |
100/Packung | |
Spritzenfilter |