Learn More
Macherey-Nagel™ Spritzenfilter aus Cellulosemischester
Gekennzeichnet für Methodenvalidierung und -zertifizierung. Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra MV Spritzenfilter aus Zellulosemischester sind hydrophile Membranen mit sehr geringer Adsorption zur Reinigung wässriger und polarer Lösungen. Sie sind einfach zu bedienen: Füllen Sie einfach die Spritze auf und bringen Sie den Filter an.
Marke:  Macherey-Nagel™ 729204.400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12416436
  • 515.00 € / 400 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Chromafil™ Xtra Spritzenvorsatzfilter sind zur direkten Identifizierung von Membrantyp, Durchmesser und Porengröße aufgedruckt. Die Filter entfernen unerwünschte Partikel aus Flüssig- oder Gasproben, um Kontaminationen und Verstopfungen empfindlicher Geräte zu verhindern, die zu Ausfallzeiten führen können. Durch das Filtern von Proben wird die Lebensdauer chromatographischer Säulen und Geräte erhöht, werden konsistente und reproduzierbare Ergebnisse erzielt und Zeit und Geld gespart.
  • Xtra Gehäuse aus gering blutendem, farblosem Polypropylen (PP) mit transparentem Etikett
  • Geringer Gehalt an extrahierbaren Verbindungen
  • Einfache Filtration durch schnelle Durchflussgeometrie
  • Maximale Filtratrückgewinnung durch niedriges Aufholvolumen
  • Sicheren Anschluss auf der Hochdruckseite durch Luer-Lock-Einlass
  • HPLC-zertifiziert, mit stabilisierender Crash-Platte, um Membranbruch zu verhindern
  • Kompatibel mit allen gängigen automatisierten Filtrationssystemen
  • Ideal für die GC-, HPLC- und UHPLC-Probenfiltration
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar bei 121°C (30 min)
Farblos, schwarzer Druck
Bedruckt mit Membrantyp, Durchmesser und Porengröße
Zellulosemischester
Nicht steril
Wässrige oder polare Lösungen, geringe Partikelbelastung
Hydrophil
400/Packung
BIGbox
400/Packung
5 bis 100 ml
HPLC-zertifiziert
80 μl
Ja
0,45 μm
4,91 cm2
Polypropylen
Luer-Lock
Luer-Anschluss
> 12 bar
Spritzenfilter
25 mm