Learn More
Chromogranin A Antibody (CHGA/1815R), DyLight 680, R&D Systems™
Código de producto. 18607969 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
18607969 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18607969 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254363FR
 Restricted Item
Verfügbar ab: 01-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Chromogranin A Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A in Human, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen Chromogranin A
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Classification Monoclonal
Clone CHGA/1815R
Conjugate DyLight 680
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A), CGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1), chromogranin-A, parathyroid secretory protein 1, Pituitary secretory protein I, SP-I
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human Chromogranin A protein (Uniprot: P10645)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cancer, Neuronal Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1113
Target Species Human, Rat (Negative)
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Product Line Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.