missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromogranin B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 16589051
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16589051 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16589051 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PA596215

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chromogranin B Polyclonal Antibody

Chromogranin B Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Chromogranin B
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.51 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen Chgb
Gen-Zugriffsnummer P05060, P16014
Gen-Alias CCB peptide; CCB peptide long form; CCB peptide short form; CgB; CHGB; chromogranin B; chromogranin B (secretogranin 1); Chromogranin B, parathyroid secretory protein; chromogranin-B; GAWK peptide; Glucagonoma peptide; PE-11; SCG1; Scg-1; secretogranin B; secretogranin I; Secretogranin-1; secretogranin-I; SgI
Gensymbole Chgb
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-300 of human CHGB (NP_0018102).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1114, 12653
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.