Learn More
Chromomycin A3, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Chromomycin A3 wird als G-C-spezifischer DNA-Ligand verwendet, der die Transkription hemmt und als DNA-bindender Farbstoff fungiert. Chromomycin A3 antagonisiert die verbesserte DNA-Bindung der Transkriptionsfaktoren Sp1 und Sp3 zu ihrem G″-C&Pr
Chromomycin A3 wird als G-C-spezifischer DNA-Ligand verwendet, der die Transkription hemmt und als DNA-bindender Farbstoff fungiert. Chromomycin A3 antagonisiert die verbesserte DNA-Bindung der Transkriptionsfaktoren Sp1 und Sp3 zu ihrem G″-C&Pr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromomycin A3 |
Typ | Chromomycin A3 |
Physikalische Form | Pulver |
CAS | 7059-24-7 |
Schmelzpunkt | 185°C (decomposition) |
Summenformel | C57H82O26 |
MDL-Nummer | MFCD00043151 |
UN-Nummer | UN3462 |
Merck Index | 14,2238 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol,DMSO,and ethyl acetate (10mg/ml). |