Learn More
Chromon-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477057
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477057 1 g 1 Gramm
11487057 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14422.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 39079-62-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39079-62-4
Summenformel C10H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 190.154
MDL-Nummer MFCD00017338
InChI-Schlüssel PCIITXGDSHXTSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromone-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, maybridge1_005842, 3-carboxychromone, d04tgn, acmc-1ad65, 4-oxo-chromene-3-carboxylic acid, 4h-chromen-4-one-3-carboxylic acid
PubChem CID 181620
IUPAC-Name 4-Oxochromen-3-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromone-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 198°C to 203°C
Menge 1 g
Beilstein 1074111
Formelmasse 190.15
Reinheit (%) 98%